Fortfahren mit
33305
Mininert® Ventil
for use with 20 mm crimp seal, pkg of 12 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white PTFE valve
packaging
pkg of 12 ea
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp seal
General description
  • Das Ventil ist einfach zu bedienen
1. Drücken zum Öffnen
      2. Probe entnehmen
      3. Drücken zum Schließen
  • Inert, da aus PTFE
  • 0,036" (0,9 mm) Öffnung kann Nadeln bis zu 20-Gauge aufnehmen
  • Silikon-Septum
Mininert-Ventile für BördelrandGefässe
  • Passt auf 5-100 mL Gefässe (20mm Deckel)
  • Einsatz ohne Werkzeug
  • Inerte PTFE-Konstruktion-
Application
Mininert valves are leak-tight closures for vials and other containers. They are available in both crimp and screw thread versions. Only PTFE and glass are in contact with the contents of the container.
They are the ideal closure for the following applications:
  • Calibration standards
  • Air- or moisture-sensitive fluids
  • Derivatizating reagents
  • Volatile chemicals
Legal Information
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
333023330433301
description
for use with 20 mm crimp seal, pkg of 12 ea
description
for use with 18/400 mm thread, pkg of 12 ea
description
for use with 24/400 mm thread, pkg of 12 ea
description
for use with 15/425 mm thread, pkg of 12 ea
material
white PTFE valve
material
white PTFE valve
material
white PTFE valve
material
white PTFE valve
compatibility
for use with 20 mm crimp seal
compatibility
for use with 18/400 mm thread
compatibility
for use with 24/400 mm thread
compatibility
for use with 15/425 mm thread
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
environmental
general analytical
application(s)
general analytical
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)