Merck
21269-U
Supelco
Sammelflasche
round bottom, volume 250 mL, pk of 3
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 3
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Kapazität
250 mL
Volumen
250 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)