Merck
Z759317
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 24, green polyethylene
Synonym(e):
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
Größe auswählen
50 EA
€ 217,00
€ 217,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 217,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.43
€ 217,00
Check Cart for Availability
Materialien
green polyethylene
Verbindung
joint: 24
Verpackung
pkg of 50 ea
Allgemeine Beschreibung
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2