Merck
21148
Supelco
Purge-Trap-System A, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonym(e):
Purge-Trap-System A
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Zusammensetzung
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Purge Trap A
Purge-Trap L
11 1/4 in. (28.6 cm)
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with CDS Peakmaster
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)