Fortfahren mit
Z290459
Vakuumfiltrationssystemkolben
side-arm flask, capacity 1000 mL
Synonym(e):
Filtration assembly
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
1000 mL
Material:
borosilicate glass
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Packaging:
pack of 1, pkg of 1 ea
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
1000 mL
fitting
connector for stopper
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290483Z290610Z290637
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
1000 mL
capacity
125 mL
capacity
1000 mL
capacity
4000 mL
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , glass housing
material
borosilicate glass , glass housing
material
borosilicate glass , glass housing
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
fitting
connector for 40/35 joint
fitting
connector for 40/35 joint
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vakuumfiltrationssystemkolben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)