Merck
20600-U
Supelco
ORBO 1000 vorgereinigte kleine PUF-Propfen, Ersatz
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Synonym(e):
Kleine PUF-Kartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyurethane (foam)
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
Beschreibung
Replacement Plug
Small PUF
Produktlinie
ORBO
Leistungsmerkmale
precleaned
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 1000
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
22 mm × 7.6 cm
Matrix
PUF Polyurethane foam
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
ORBO-1000 kleine PUF-Kartuschen sind nützlich für ASTM D4861, EPA IP-8 und EPA TO-10A (Pestizide/PCBs); ASTM D4947 (Chlordan/Heptachlor).
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)