Merck
20355
ORBO™ 78 HBr auf Carboxen® 564 speziell gereinigt (20/45), 400/200 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 110 mm, pkg of 25 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EC Number:
231-153-3
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
W,W,W separators
Quality Segment
agency
ASTM® D5578
product line
ORBO™
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 78
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 110 mm
matrix
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS) c/w Hydrogen Bromide (HBr) (specially cleaned)
particle size
20-45 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
ORBO™ 78 HBR auf Carboxen® 564 speziell gereinigte (20/45), 400/200-mg-Sorbensröhrchen (W,W,W-Trenner, AD × L 6 mm × 110 mm) enthalten zwei Betten aus demselben selektiven Adsorbens, die durch Glaswolle oder Schaumstoff getrennt sind, zur Gas- und Dampf-Probennahme. Die zweischichtige oder Zwei-Bett-Konstruktion des Röhrchens ermöglicht das Auffangen jeden Probendurchbruchs im kleineren Sicherungsbett.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)