19132-U
6 Stück Nadeln 26s ga 2", Spitze Nr.2 2,5μL-100μL
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle
Synonym(e):
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle
Kanülengröße
26 ga
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7758-04
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Kompatibilität
for use with 2.5μL-100μL syringe
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)