Fortfahren mit
22288
Spritzennadeln für das Precision Sampling
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
NADELN, SEITL. ÖFFNUNG, FÜR SERIE A GAS TYP, 3 Stück
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
description
Series A
feature
point style Side port, taper
packaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
VICI 913052
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
100-10000 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with VICI Series A
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
222892226422272
description
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
100-10000 μL
volume
25-10000 μL
volume
1000 μL
volume
500 μL
manufacturer/tradename
VICI 913052
manufacturer/tradename
VICI 943052
manufacturer/tradename
VICI 010033
manufacturer/tradename
VICI 050032
feature
point style Side port, taper
feature
point style Side port, taper
feature
removable needle Series A
feature
removable needle
description
Series A
description
A-2, C, D
description
Series A
description
Series A-2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)