13184-U
Dowex 21K XLT Harz 100 Gramm
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Quervernetzung
<10 % cross-linked
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
quaternary amine
Partikelgröße
525-625 μm
Kapazität
1.4 meq/mL
Trenntechnik
anion exchange
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?