13035-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% OV-101, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 4.0 ft (1.2 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
4.0 ft (1.2 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Chromosorb W HP support
Aktive Matrixgruppe
20% OV-101 phase
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)