10437-U
Carbopack™ Carbon Adsorbent
matrix Carbopack™ X, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Synonym(e):
carbon adsorbent, SII, 80-100 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carbopack™ Adsorbens, matrix Carbopack™ X, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Produktlinie
Carbopack™
Form
granular
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~240 m2/g
Matrix
Carbopack™ X
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
Dichte
~0.44 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
- Granulär
- Bröckelnd
- Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
- Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine geringere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsiebe (CMS) und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbopack-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
- Die Partikel haben eine Korngröße von maximal 40 Mesh
- Zur Vermeidung von Channeling eine Korngröße von 40/60 Mesh wählen (falls beobachtet bei Carbotrap® Adsorbentien mit 20/40 Mesh)
- Für alle anderen Anwendungen eine kleinere Korngröße (60/80, 80/100 Mesh usw.) verwenden
- Die kleinste verfügbare Partikelgröße wählen, solange die Anwendung dem Druckabfall standhält
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/missionsirna
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.