ZFNSLC35A1
CompoZr® Knockout ZFN Kit- CHO SLC35A1
Synonym(e):
CompoZr® Knockout ZFN Kit for CHO Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Solute Carrier Family 35 (CMP-Sialic Acid Transporter), Member A1
Qualitätsniveau
Produktlinie
CompoZr®
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
hamster ... Slc35a1(100689322)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.