CHOGS
CHOZN® GS-/- ZFN-modifizierte CHO-Zelllinie
Synonym(e):
CHOZN® ZFN-modifizierte CHO-Zelllinie
About This Item
Beschreibung
CHOZN® GS-/- ZFN-modified CHO cell line
glutamine synthetase knockout cell line
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Versandbedingung
liquid nitrogen
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Verpackung
Die Gebühr für Flüssigstickstoff-Trockendampfbehälter (bis zu maximal 125 $) und Fracht ist im Produktpreis nicht enthalten.
Der Flüssigstickstoff-Trockendampfbehälter ist kein Einwegartikel und sollte nach Empfang zurückgegeben werden. Wird der Flüssigstickstoff-Trockendampfbehälter nicht innerhalb 1 Woche nach Lieferung zurückgegeben, wird eine Gebühr von 450 $ erhoben.
Weitere Informationen zu Flüssigstickstoff-Trockendampfbehältern
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable