Fortfahren mit
Z743333
Cryo-Babies® Labels
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer vial labels, Diversified Biotech CRY-1000-B, colour coded labels, colour coded stickers
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRY-1000-B
L × w:
1.28 in. × 0.50 in.
Packaging:
pkg of 1000 roll Labels
€ 45,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1000 roll Labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-B
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
blue
General description
Cryogenic labels formatted for handwriting. Cryo-Babies® withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks. Also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
Features and Benefits
  • Chemically inert, solvent resistant adhesive
  • Withstands flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
  • Temperature range -196°C to 80°C.
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743335Z743334Z743338
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-G
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-Y
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
color
blue
color
orange
color
green
color
yellow
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Babies® Labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)