Fortfahren mit
HS23460
Tough-Tags Label Dispensing Station
blue acrylic
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
Material:
blue acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue acrylic
W × H × D
280 × 120 × 89 mm
General description
Organize your lables for easy accessibility. Portable label station holds up to six standard size boxes of Tough-Tags, Cryo-Babies®, and Tough-Spots®. Drop the box in the label station and feed the paper through the slot. Labels are not included and must be purchased separately.
Features and Benefits
  • Acrylic station includes a writing surface, a cutting edge for easy dispensing, and non-skid rubber feet
  • counter-sunk holes provided for wall mounting
  • translucent blue
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743680Z743681Z743668
description
blue acrylic
description
yellow, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
description
yellow, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
description
blue, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
material
blue acrylic
material
-
material
-
material
-
W × H × D
280 × 120 × 89 mm
W × H × D
-
W × H × D
-
W × H × D
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)