Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 x 85 ea | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 75,20 |
Über diesen Artikel
€ 75,20
Ab HEUTE lieferbarDetails
material
polyolefin , white
packaging
pack of 1,700 ea (85 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700
parameter
70 to -196 °C temp. range
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
General description
Features and Benefits
- Halten Temperaturen von –196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
- Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
- Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
- Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
- Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
- Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet
- Lösemittelbeständiger Klebstoff, der auf Glas- oder Kunststoff-Objektträgern haftet
- Widersteht dem Blitz-/Schnellgefrieren in flüssigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern bei 100 °C und trockener Hitze bis zu 150 °C
- Beständig sowohl bei langfristigen kryogenen Lagerungsbedingungen als auch bei herkömmlicher Lagerung im Gefrierschrank.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description white, L × W 1.28 in. × 1/2 in. | description blue, L × W 1.28 in. × 1/2 in. | description green, L × W 1.28 in. × 1/2 in. | description yellow, L × W 1.28 in. × 1/2 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1700 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1700-B | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1700-G | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1700-Y |
| L × W 1.28 in. × 1/2 in. | L × W 1.28 in. × 1/2 in. | L × W 1.28 in. × 1/2 in. | L × W 1.28 in. × 1/2 in. |
| material polyolefin , white | material blue , polyolefin | material green , polyolefin | material polyolefin , yellow |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| parameter 70 to -196 °C temp. range | parameter 70 to -196 °C temp. range | parameter 70 to -196 °C temp. range | parameter 70 to -196 °C temp. range |
| packaging pack of 1,700 ea (85 labels per sheet) | packaging pack of 1,700 (85 labels per sheet) | packaging pack of 1,700 (85 labels per sheet) | packaging pack of 1,700 (85 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Babies®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?