Merck
Z743330
ContainerSEAL® XL sealing tape
W × L 1 in. × 108 ft, white
Größe auswählen
1 EA
€ 54,40
€ 54,40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 54,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
€ 54,40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech CSEAL-XLW
B × L
1 in. × 108 ft
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Enjoy all the benefits of PetriSEAL and ContainerSEAL in a new
wider format. ContainerSEAL XL makes it easier to seal large
containers and bottles and to cover wider gaps ensuring a tight
seal.
Rechtliche Hinweise
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)