Fortfahren mit
Z376922
Petri-Seal™ adhesive sealing film
white, roll W × L 12.5 mm × 32.9 m
Synonym(e):
petri dish sealing tape, Diversified Biotech PSEAL-108W, laboratory sealing tape, petri dish closure, sealing film, vessel seal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 roll
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech PSEAL-108W
W × l:
1.25 cm × 32.9 m
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
€ 36,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
feature
piercable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108W
W × L
1.25 cm × 32.9 m
roll W × L
12.5 mm × 32.9 m
color
white
General description
Note: Roll is W 12.5 mm × L 32.9 m
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Legal Information
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743566Z743564Z743563
description
white, roll W × L 12.5 mm × 32.9 m
description
yellow, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
clear, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
blue, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108W
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108Y
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108C
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108B
W × L
1.25 cm × 32.9 m
W × L
-
W × L
-
W × L
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
piercable: no
feature
-
feature
-
feature
-
color
white
color
yellow
color
clear
color
blue
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)