Z742231
Labnet Fastpette™ Pro Pipette Controller
AC/DC input 100 - 240 V AC, universal plug set (US, Europlug, UK and Australian Plugs)
Synonym(e):
Fastpette Pro Controller, Labnet Pipette Controller, Pro Pipette Controller
Größe auswählen
€ 452,00
Größe auswählen
About This Item
€ 452,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Fits glass or plastic, 1-100 mL
Hersteller/Markenname
Labnet P2002
Volumen
0.5-100 mL
Akkuleistung
3 AAA, 8 hr life (NiMH)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
- Charger and stand
- Autoclavable filter 0.2 um
- Batteries
- Universal power supply
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)