Merck
Z314951
Hirschmann® pipetus® Akku-betriebene Pipettierhilfe
AC/DC input 100 - 240 V AC, supplied with charger and a US, UK and flat 2-pin Europlug
Synonym(e):
Pipettierhilfe
Größe auswählen
1 EA
€ 505,00
€ 505,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 505,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 505,00
Check Cart for Availability
Materialien
plastic
silicone
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9907200
Volumen
0.1-200 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eine hochtechnisierte, nur 200 g schwere, ergonomisch konstruierte Pipettenpumpe, die eine vollständige Kontrolle auf einen Blick ermöglicht – das LCD-Farbdisplay ist das Kontroll-Center für alle Funktionen der neuen, akkubetriebenen pipetus-Pipettierhilfe:
  • Aufladbarer Akku, Betriebsdauer von bis zu 50 Stunden, mit Ladeanzeige
  • Zur Verwendung mit volumetrischen, serologischen und Kunststoffpipetten, Aufnahmekapazität von 0,1 bis 200 mL
  • Anzeige des ausgewählten Pipettiermodus, EX oder Ausblasen
  • Anzeige der ausgewählten Pipettiergeschwindigkeit
  • Summersignal ertönt, wenn weniger als 10 % Batteriekapazität verbleiben
  • Einstellbare Sauggeschwindigkeit je nach Menge und Viskosität des Mediums
  • Bedienung über eine einzige Taste
  • Keine herabhängenden Drähte
  • Feindosierventil
  • Silikonadapter mit austauschbarem internem Filter für einen absolut dichten Sitz aller Arten von Pipetten
  • Automatisches Laden durch einfaches Einsetzen in den Ständer
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. is it possible to have the battery replaced? If so how much would that cost?
    1 answer
    1. No, the battery is not replaceable.