Fortfahren mit
Z740419
Specimen containers with snap cap
size 1000 mL
Synonym(e):
Simport Plastics C580-5, sample container, sample storage, tamper proof sample storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Simport C580-5
size
1000 mL
General description
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z740418Z740417Z740422
description
size 1000 mL
description
size 500 mL
description
size 300 mL
description
size 1000 mL
manufacturer/tradename
Simport C580-5
manufacturer/tradename
Simport C580-4
manufacturer/tradename
Simport C580-3
manufacturer/tradename
Simport C581-1L
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
size
1000 mL
size
500 mL
size
300 mL
size
1000 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Specimen containers with snap cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)