Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
€ 196,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Simport C580-4
size
500 mL
General description
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Specimen containers with snap cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?