Fortfahren mit
Z710229
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 20-200 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
20—200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 200 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Nichiryo 00-GLT-S
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless , glass
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 200 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-S
availability
not available in (Not available in France)
maximum volume
200 μL
volume range
20-200 μL
volume
20—200 μL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z710237Z710245Z710180
description
volume range 20-200 μL
description
volume range 100-1000 μL
description
volume range 1000-5000 μL
description
volume 20-200 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
volume
20—200 μL
volume
100—1000 μL
volume
1000—5000 μL
volume
200 μL
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-S
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-L
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-X
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-200
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
single-channel, electronic: no
material
colorless , glass
material
colorless , glass
material
colorless , glass
material
-
packaging
pack of 200 ea (Racked)
packaging
pack of 10 ea (Racked)
packaging
pack of 10 ea (Racked)
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichipet glass tip for Eco pipette
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)