Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 |
Über diesen Artikel
€ 135,00
material
colorless , glass
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 10 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-L
availability
not available in (Not available in France)
maximum volume
1 mL
volume range
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume range 100-1000 μL | description volume range 1000-5000 μL | description volume range 1000-10000 μL | description volume 1000-10,000 μL |
| volume 100—1000 μL | volume 1000—5000 μL | volume 1000—10000 μL | volume 10000 μL |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
| manufacturer/tradename Nichiryo 00-GLT-L | manufacturer/tradename Nichiryo 00-GLT-X | manufacturer/tradename Nichiryo 00-GLT-Z | manufacturer/tradename Nichiryo 00-NPC-10ML |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature electronic: no, single-channel |
| material colorless , glass | material colorless , glass | material colorless , glass | material - |
| packaging pack of 10 ea (Racked) | packaging pack of 10 ea (Racked) | packaging pack of 10 ea (Racked) | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichipet glass tip for Eco pipette
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?