Fortfahren mit
Z708585
Hexagonal weighing boats
size M
Synonym(e):
weighboat, weiging dish
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040608
Material:
hexagonal , polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14251B
€ 61,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
hexagonal , polystyrene
size
M
feature
antistatic
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251B
bottom I.D.
2 in. (51 mm)
top I.D.
2.5 in. (64 mm)
General description
  • Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
  • Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
  • Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
  • These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
  • Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Compatible with microwave moisture analyzers.
  • Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z708577Z708615Z708593
description
size M
description
size S
description
size XL
description
size L
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251C
material
polystyrene , hexagonal
material
hexagonal , polystyrene
material
polystyrene , hexagonal
material
polystyrene , hexagonal
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
bottom I.D.
2 in. (51 mm)
bottom I.D.
1 in. (25 mm)
bottom I.D.
3.5 in. (89 mm)
bottom I.D.
3 in. (76 mm)
top I.D.
2.5 in. (64 mm)
top I.D.
1.5 in. (38 mm)
top I.D.
5 in. (127 mm)
top I.D.
4 in. (102 mm)
feature
antistatic
feature
antistatic
feature
antistatic
feature
antistatic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexagonal weighing boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)