Fortfahren mit
Z707902
TPP®-Gewebekulturplatten
96 well plate, flat bottom, polystyrene, 0.34cm2, sterile, 108/cs
Synonym(e):
96-Well-Platte, Gewebekulturplatte, Zellkulturplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
108 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 525,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom , flat bottom clear polystyrene wells, polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
€ 525,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom , flat bottom clear polystyrene wells, polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 108 ea (internal packs of 6)
manufacturer/tradename
TPP 92696
availability
not available in (available only in North America)
external L × W × H
128 mm × 85 mm × 17 mm
maximum volume
340 μL
size
96 wells
surface area
0.34 cm2 , growth surface (cm2)
working volume
340 μL
suitability
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
TPP-Gewebekulturplatten
Vorteile der TPP Gewebekulturplatten:
  • Der Verschluss mit Entlüftungssystem garantiert einen kontrollierten Gasaustausch mit geringer Verdampfung
  • Die abgeschrägte Kante lässt das Platzieren des Verschlusses in nur einer Position zu
  • Gelbe Markierungen an Verschluss und Platte gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Verschlusses: gelb auf gelb – passt!
  • Der geriffelte Griffbereich gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Abheben des Verschlusses
  • Klare alphanumerische Beschriftung zwischen den Wells für eine leichte Orientierung während der Mikroskopie, leicht zu erkennende schwarze alphanumerische Zeichen an der Seite
  • Wachstumsbereich nur in sphärischen Zonen
  • Absolut flache Wachstumsfläche
  • Alle TPP-Plattengrößen (6-, 12-, 24- und 96-Well) können sicher gestapelt werden
  • Belüftungsöffnungen in der Plattenbasis verhindern eine Kondensation und ermöglichen einen konstanten Luftstrom zwischen den gestapelten Platten
  • Kristallklare Transparenz
Vorteile der TPP 96-Well-Gewebekulturplatten:
  • Hergestellt gemäß ANSI/SBS-3d-Standards
  • Mit einem Barcode interleaved 2/5 standardisiert
  • Die weiße Grundfarbe ist fest auf der Testplatte eingeprägt; der Verlust der Identifizierung durch Ablösung ist ausgeschlossen
  • In 2 Well-Geometrien erhältlich: F-Basis und U-Basis
Well-Geometrie für 96-Well-Gewebekulturplatten
F-Basis (flacher Boden):
  • Ausgezeichnete optische Eigenschaften
  • Eignet sich für präzise optische Messungen, da das Messlicht nicht von der Geometrie abgelenkt wird, sowie für Mikroskopieanwendungen
U-Basis (runder Boden):
  • Keine Ränder, gut zum Pipettieren geeignet
  • Wird für Agglutinationstests und „+/-“-Bewertungen eingesetzt
Features and Benefits
  • Air vents in the base provide consistent airflow between stacked plates.
  • Flat growth surface promotes uniform cell growth without clumping.
  • Crystal-clear transparency ensures high-quality microscopy images.
  • Treated only on well bottoms to enhance cell attachment and proliferation.
  • Yellow marking areas on lid and plate ensure correct lid orientation.
  • Ridged and textured grip areas allow secure handling and prevent accidental lid removal.
  • Alpha-numerical labeling between wells supports easy orientation during microscopy.
  • Secure stacking across all plate sizes (6, 12, 24, 48, 96 wells).96-well plates available in F-base (flat) or U-base (U-bottom) geometries.
  • Sloped edges ensure lids fit in one correct position only.
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z707899Z707910Z707759
description
96 well plate, flat bottom, polystyrene, 0.34cm2, sterile, 108/cs
description
96 well plate, round bottom, polystyrene, 0.40cm2, sterile, 162/cs
description
size 96 wells, flat bottom clear wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, case of 126 ea
description
6 well plate, flat bottom, polystyrene, sterile, 126/cs
manufacturer/tradename
TPP 92696
manufacturer/tradename
TPP 92097
manufacturer/tradename
TPP 92096
manufacturer/tradename
TPP 92006
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
polystyrene , round bottom clear wells
material
flat bottom clear wells, polystyrene
material
flat bottom clear polystyrene wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
6 wells
working volume
340 μL
working volume
-
working volume
-
working volume
15.53 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TPP®-Gewebekulturplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)