Fortfahren mit
Z659142
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
MS 72 microtip
Synonym(e):
ultra-narrow probe sonicator, ultrasonic probe, Bandelin 492, Ultrasonic homogenizer tips, Ultrasonic processing probes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
€ 255,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 492
availability
available only in EU
diam. × L
2 mm × 191 mm
diam.
≥4 mm
volume
1-25 mL , HD 2070, 2-30 mL , HD 2200
General description
Amplitude: HD 2070 = 200 mmss/HD 2200 = 250 mmss
For use with HD 2070 homogenizer or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z659150Z659215Z659207
description
MS 72 microtip
description
MS 73 microtip for use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
VS 70 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
VS 200 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
diam.
≥4 mm
diam.
≥6 mm
diam.
≥17 mm
diam.
-
diam. × L
2 mm × 191 mm
diam. × L
3 mm × 175 mm
diam. × L
13 mm × 126 mm
diam. × L
13 mm × 131 mm
volume
1-25 mL , HD 2070, 2-30 mL , HD 2200
volume
5-90 mL , HD 2200, 1-50 mL , HD 2070
volume
10-200 mL , HD 2070, 20-900 mL , HD 2200
volume
-
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)