Direkt zum Inhalt
Z659150
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
MS 73 microtip for use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
Synonym(e):
narrow probe sonicator, ultrasonic probe, Bandelin 529, Ultrasonic homogenizer tips, Ultrasonic processing probes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 529
availability
available only in EU
diam. × L
3 mm × 175 mm
diam.
≥6 mm
volume
1-50 mL , HD 2070, 5-90 mL , HD 2200
General description
For use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)