Fortfahren mit
Z659207
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
VS 200 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
Synonym(e):
long probe sonicator, ultrasonic probe, Bandelin 500, Ultrasonic homogenizer tips, Ultrasonic processing probes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
manufacturer/tradename
Bandelin 500
availability
available only in EU
diam. × L
13 mm × 131 mm
General description
For use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn. Recommended for long neck vessels.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z659169Z659215Z659177
description
VS 200 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
KE 76 tapered tip for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
VS 70 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
TT 13 flat tip
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
diam. × L
13 mm × 131 mm
diam. × L
6 mm × 135 mm
diam. × L
13 mm × 126 mm
diam. × L
-
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
manufacturer/tradename
Bandelin 500
manufacturer/tradename
Bandelin 530
manufacturer/tradename
Bandelin 494
manufacturer/tradename
Bandelin 497
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)