Merck
Z637130
Deckel für BRAND® UV-Küvetten, PE
round green lid
Größe auswählen
100 EA
€ 14,20
€ 14,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 14,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
€ 14,20
Check Cart for Availability
Materialien
round green lid
Hersteller/Markenname
BRAND
Allgemeine Beschreibung
Runde, dicht schliessende Abdeckungen. Sie ermöglichen die Lagerung der Proben bis zu -20°C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)