Fortfahren mit
Z600377
Hellma® UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Synonym(e):
Ultra Micro absorption cuvettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 621,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 621,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
2 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm , aperture
chamber volume
100 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Mit PE-Stopfen, 2 Seiten geschliffen, Apertur 8 x 2 mm rechteckig
mit PE-Stopfen, rechteckige Apertur 5 mm x 2 mm
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z600318Z600350Z600334
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
chamber volume
100 μL
chamber volume
160 μL
chamber volume
100 μL
chamber volume
160 μL
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
aperture center H
8.5 mm , aperture
aperture center H
15 mm , aperture
aperture center H
15 mm , aperture
aperture center H
8.5 mm , aperture
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)