Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Hellma
®
UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung
Products
Produktkategorie
cuvettes (4)
Hersteller
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Volumen (µl)
Detektionsmethode
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z600350
Hellma
®
UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z600377
Hellma
®
UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z600318
Hellma
®
UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z600334
Hellma
®
UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL