Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 |
Über diesen Artikel
material
Suprasil® quartz
description
2 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm , aperture
chamber volume
160 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Hellma 105.200-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.200-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.201-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.201-QS |
| material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| chamber volume 160 μL | chamber volume 160 μL | chamber volume 100 μL | chamber volume 100 μL |
| aperture center H 8.5 mm , aperture | aperture center H 15 mm , aperture | aperture center H 8.5 mm , aperture | aperture center H 15 mm , aperture |
| parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2,500 nm spectral range |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?