Merck
Z379409
Hanna Piccolo® pH-Messgerät
Piccolo
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
Beschreibung
temperature compensation 0 - 70 °C (automatic with integral temperature sensor)
Leistungsmerkmale
calibration manual dual point, ±1 pH
Hersteller/Markenname
HI98111
pH-Messbereich
0-14, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Elektrode L
90 mm
Gewicht
400 gincluding calibration screwdriver, ABS carrying case, and batteries
70 g
Akkuleistung
3 × 1.4 V button cell, 100 hr life (continuous operation)
Allgemeine Beschreibung
Taschenmessgeräte für pH / Temperatur. Die große Elektrode liefert ein stabiles und genaues Signal. Austauschbare Elektrode. Nicht empfohlen für Tris-Puffer!
Rechtliche Hinweise
Piccolo is a registered trademark of Hanna Instruments
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)