Fortfahren mit
1.07742
Silikonöl
for oil baths up to 250°C
Synonym(e):
Silikonöl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,60
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 559,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41103715
€ 73,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
47 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
viscosity
~200 mPa.s(25 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 315 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
  • Three-Dimensional Printing of Ultrasoft Silicone with a Functional Stiffness Gradient: In dieser Studie werden die erweiterten Anwendungen von Silikonöl im 3D-Druck untersucht, insbesondere hinsichtlich der Fertigung von Materialien mit unterschiedlichen Steifigkeitsgraden, was für die Entwicklung adaptiverer und resilienterer Strukturen in der Konstruktion und Biomechanik entscheidend sein kann. (Young CA, O′Bannon M, Thomson SL, 2024).
  • Superhydrophobic foam combined with biomass-derived TENG based on upcycled coconut husk for efficient oil-water separation: Diese Studie präsentiert eine neuartige Anwendung von Silikonöl in der Umwelttechnik, um die Effizienz von Öl-Wasser-Trennsystemen durch die Entwicklung von superhydrophoben Oberflächen zu verbessern und so einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. (Liang J, Zhou Y, Wu Q, Zhu Z, Lin K, He J, Hong H, Luo Y, 2024).
  • Fluorination Modification of Methyl Vinyl Silicone Rubber and Its Compatibilization Effect on Fluorine/Silicone Rubber Composites: Dieser Artikel legt den Schwerpunkt auf die chemischen Modifizierungsprozesse zur Verbesserung der Interaktion zwischen Silikonöl und anderen Polymermatrizen, was für die Herstellung von Verbundmaterialien mit verbesserten Leistungsmerkmalen für verschiedene industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. (Xing S, Yu C, Ding L, Li S, Pan G, Jin M, Liu L, Wen S, 2024).
  • Regenerative Superhydrophobic Coatings for Enhanced Performance and Durability of High-Voltage Electrical Insulators in Cold Climates: Dieser Artikel behandelt die Entwicklung neuer Beschichtungen mit Silikonöl zur Verbesserung der Haltbarkeit und Effizienz von elektrischen Isolatoren, insbesondere unter extremen Witterungsbedingungen, um die Zuverlässigkeit von Stromverteilernetzen zu verbessern. (Khademsameni H, Jafari R, Allahdini A, Momen G, 2024).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,02 - 1,05
Wärmebadeignung: entspricht
Flammpunkt: ca. 250°C
Viskosität (mPa/s bei 25°C): ca. 200
Das Produkt kann als viskose Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
641731307815805998
vapor pressure
47 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
3.39 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
viscosity
~200 mPa.s(25 °C)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
form
liquid
form
nanopowder
form
-
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silikonöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
563.0 °F
flash_point_c
295 °C
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this oil water-saturated?
    1 answer
    1. The water content for this product has not been determined, as this is not part of the testing specifications.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf