Z721417
SealPlate® ColorTab™ films
green
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester film
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific SP-IDG-100
Methode(n)
ELISA: suitable
Länge
146 mm
B × L
7.94 cm × 14.6 cm
Breite
79.4 mm
Größe
Up to 1536 wells
Farbe
green