Z363405
Scienceware® velveteen squares for replica plater
size 6 in. × 6 in., sterile, white cotton, pkg of 36 ea
Synonym(e):
culture replicator
Größe auswählen
€ 182,00
Größe auswählen
About This Item
€ 182,00
Empfohlene Produkte
Materialien
white cotton
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 36 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37848-0001
Größe
6 in. × 6 in.
Farbe
white
Kompatibilität
For replica plater (Z363391)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sterile, 100% cotton material
- Highly porous, twill-lined velveteen squares
- Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
- Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)