Fortfahren mit
P7613
Scienceware® plate reader
mirror magnification 3X actual plate size
Synonym(e):
378610000, F37861-0000, cell counting device, cell reader, hands freee cell reader, magnified cell reader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
color
none
General description
The plate reader has a clear deck for resting plates and a large, clear, adjustable mirror for viewing their underside. This tool allows safe examination of the bottom of the plates without risking spills on the face and eyes. It is ideal for Hemagglutination, Hemagglutination Inhibition, Hemolysis and Agglutination testing. Other applications include counting of bacterial cell cultures for colony or plaque growth. Mirror magnification is 3X actual plate size. Polypropylene with an acrylic deck.
Features and Benefits
  • Easy, magnified viewing; hands-free
  • For microplates, view color changes and locate cells for further analysis
  • For petri dishes, view cell growth and take advantage of hands-free design to make notes and isolate cell colonies
  • Ideal for evaluating monolayer cell growth
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z363391CLS3935CLS3099
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37848-0000
manufacturer/tradename
Corning 3935
manufacturer/tradename
Corning 3099
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
color
none
color
none
color
black
color
clear
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)