Merck
Z350850
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
fine tip standard, bulb draw 3.3 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
400 EA
€ 185,00
€ 185,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
€ 185,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 185,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
144 mm
Kolbenentnahme
3.3 mL
Schaftdurchm.
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Individually wrapped
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)