Merck
Z354333
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
fine tip extended, small bulb, draw 1.0 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
400 EA
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
€ 114,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 114,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 231
Länge
104 mm
Kapazität
1.7 mL
Ziehung
1.0 mL
Schaftdurchm.
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Bulk pack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)