Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 19,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
€ 19,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704390
fitting
GL 40 bottle, GL 33 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704390 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description GL 33 thread, GL 40 bottle, ETFE | description GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE | description GL 32 thread, GL 45 bottle, ETFE | description GL 32 thread, GL 25 bottle, ETFE |
| fitting GL 33 thread, GL 40 bottle | fitting GL 45 thread, GL 38 bottle | fitting GL 32 thread, GL 45 bottle | fitting GL 32 thread, GL 25 bottle |
| material ETFE | material ETFE | material ETFE | material ETFE |
| manufacturer/tradename BRAND 704390 | manufacturer/tradename BRAND 704399 | manufacturer/tradename BRAND 704395 | manufacturer/tradename BRAND 704375 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?