Z330000
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 2000 mL
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Verbindung
Joints threaded neck (GL28)
Beschreibung
dropper nozzle caps available
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 25
Hersteller/Markenname
BRAND 129464
Kapazität
2000 mL
Durchm. × H
117 mm × 264 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)