Merck
Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
Größe auswählen
1 PKG
€ 125,00
€ 125,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 125,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 125,00
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Verbindung
Joints threaded neck (GL28)
Beschreibung
dropper nozzle caps available
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 25
Hersteller/Markenname
BRAND 129462
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
94 mm × 212 mm
Allgemeine Beschreibung
Sparsame Vielzweck Flasche
Sonstige Hinweise
BR129462 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)