Fortfahren mit
Z329401
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
L 80 mm, bar diam. 16 mm
Synonym(e):
magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar, triangular stir bar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
eCl@ss:
32100101
Material:
triangular PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137826
Packaging:
pack of 10
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137826
L
80 mm
bar diam.
16 mm
General description
Die Keilform sorgt für gute Durchmischung von Lösungen mit Feststoffe, auch schon bei niedrigen Drehzahlen.
Other Notes
BR137826 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z329371Z329347Z329339
description
L 80 mm, bar diam. 16 mm
description
L 50 mm, bar diam. 12 mm
description
L 25 mm, bar diam. 14 mm
description
L 25 mm, bar diam. 8 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137826
manufacturer/tradename
BRAND 137820
manufacturer/tradename
BRAND 137812
manufacturer/tradename
BRAND 137810
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
bar diam.
16 mm
bar diam.
12 mm
bar diam.
14 mm
bar diam.
8 mm
L
80 mm
L
50 mm
L
25 mm
L
25 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)