Fortfahren mit
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
Über diesen Artikel
€ 112,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Quality Segment
material
PTFE-coated , cylindrical
manufacturer/tradename
BRAND 137145
L
70 mm
bar diam.
10 mm
General description
Features and Benefits
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 70 mm, bar diam. 10 mm | description L 60 mm, bar diam. 9 mm | description L 15 mm, bar diam. 6 mm | description L 80 mm, bar diam. 9 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137145 | manufacturer/tradename BRAND 137140 | manufacturer/tradename BRAND 137114 | manufacturer/tradename BRAND 137150 |
| material PTFE-coated , cylindrical | material PTFE-coated , cylindrical | material PTFE-coated , cylindrical | material PTFE-coated , cylindrical |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| L 70 mm | L 60 mm | L 15 mm | L 80 mm |
| bar diam. 10 mm | bar diam. 9 mm | bar diam. 6 mm | bar diam. 9 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?