Z327549
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 25 mL, blue graduations
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
25 mL
Höhe
170 mm
Farbe
blue graduations
Anwendung(en)
PFAS testing
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.