Merck
Z327395
BRAND® Messzylinder, PMP, blaue Skala
volume 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
250 mL
Höhe
315 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, blau aufgedruckte Skalierung, aus transparentem PMP (TPX®). Entsprechen der ISO 6706 (Toleranzen auch nach DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Leicht ablesbar, mit Ausgiesser. Dampfsterilisierbar bei 121°C ohne Genauigkeitsverlust.
Sonstige Hinweise
BR34748 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)