Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
100 mL
Feature:
subdivision 1 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL
H
250 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, blau aufgedruckte Skalierung, aus transparentem PMP (TPX®). Entsprechen der ISO 6706 (Toleranzen auch nach DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Leicht ablesbar, mit Ausgiesser. Dampfsterilisierbar bei 121°C ohne Genauigkeitsverlust.
Other Notes
BR34738 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?