Fortfahren mit
Z326984
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
analytical flask, calibration flask with stopper, glass flask, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
5000 mL
Material:
borosilicate glass
Packaging:
pack of 1
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass
joint
joint: ST/NS neck34/35
sterility
non-sterile
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type Glass stopper
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
5,000 mL, accuracy: 1.2 mL
capacity
5000 mL
General description
Messkolben nach DIN EN 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit Glas Stopfen. Beschriftung in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Other Notes
BR37266 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z326887Z326844Z326909
description
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
description
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
description
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
description
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
capacity
5000 mL
capacity
50 mL
capacity
5 mL
capacity
100 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
closure type Glass stopper, class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
closure type Glass stopper, class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
accuracy class A, closure type Glass stopper
feature
closure type Glass stopper, class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , glass stopper
material
wide-neck , borosilicate glass , glass stopper
material
glass stopper, borosilicate glass
joint
joint: ST/NS neck34/35
joint
joint: ST/NS neck12/21
joint
joint: ST/NS neck10/19
joint
joint: ST/NS neck12/21
packaging
pack of 1
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)